3-Iodophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethan-1-one
OR45138-1G OR45138-250MG
APOSOR45138-1GEA 3820 DKK
APOSOR45138-1G APOSOR45138-250MG
3-Iodophenacyl bromide
3-Iodophenacyl bromide
Formel: C₈H₆BrIO
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06666937
CAS-nummer: 61858-38-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III