2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-4-iodo-o-cresol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-iodotoluene
OR45128-1G OR45128-250MG OR45128-5G
APOSOR45128-1GEA 1700 DKK
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG APOSOR45128-5G
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Formel: C₇H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27664804
CAS-nummer: 1820641-98-2