Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR451223-1G OR451223-250MG OR451223-5G
APOSOR451223-1GEA 622 DKK
APOSOR451223-1G APOSOR451223-250MG APOSOR451223-5G
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115573
CAS-nummer: 856414-68-1