3-Bromo-2-iodoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-iodo-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 251 DKK
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18089327
CAS-nummer: 450412-22-3