1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR451198-5G OR451198-10G OR451198-1G
APOSOR451198-5GEA 5460 DKK
APOSOR451198-5G APOSOR451198-10G APOSOR451198-1G
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09064935
CAS-nummer: 952201-42-2