3-Iodo-2-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45118-1G OR45118-250MG OR45118-5G
APOSOR45118-1GEA 1400 DKK
APOSOR45118-1G APOSOR45118-250MG APOSOR45118-5G
3-Iodo-2-nitroanisole
3-Iodo-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆INO₃
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18397933
CAS-nummer: 725266-66-0