1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451159-1G OR451159-250MG OR451159-5G OR451159-10G
APOSOR451159-1GEA 317 DKK
APOSOR451159-1G APOSOR451159-250MG APOSOR451159-5G APOSOR451159-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Formel: C₉H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779441
CAS-nummer: 17159-82-9