2-Iodo-6-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 1400 DKK
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Smeltepunkt: 109…111 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00859244
CAS-nummer: 13073-26-2