3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451125-1G OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA 4530 DKK
APOSOR451125-1G APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₁₁IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20257322
CAS-nummer: 98431-45-9