(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451119-1G OR451119-250MG
APOSOR451119-1GEA 3970 DKK
APOSOR451119-1G APOSOR451119-250MG
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28975219
CAS-nummer: 1270290-36-2