4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Cyclopropylphenyl)methanol
OR451111-5G OR451111-1G OR451111-250MG
APOSOR451111-5GEA 6510 DKK
APOSOR451111-5G APOSOR451111-1G APOSOR451111-250MG
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
4-Cyclopropyl-benzenemethanol
Formel: C₁₀H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06802675
CAS-nummer: 454678-87-6