1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR451075-5G OR451075-1G
APOSOR451075-5GEA 26060 DKK
APOSOR451075-5G APOSOR451075-1G
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₈N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09759200
CAS-nummer: 1048921-27-2