1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR451031-1G OR451031-10G OR451031-5G
APOSOR451031-1GEA 1260 DKK
APOSOR451031-1G APOSOR451031-10G APOSOR451031-5G
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone
Formel: C₅H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366667
CAS-nummer: 118972-96-6