4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45070-1G OR45070-500MG
APOSOR45070-1GEA 1770 DKK
APOSOR45070-1G APOSOR45070-500MG
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde
Formel: C₁₈H₂₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11841070
CAS-nummer: 1080028-74-5