3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45060-1G OR45060-250MG
APOSOR45060-1GEA 1950 DKK
APOSOR45060-1G APOSOR45060-250MG
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Formel: C₉H₁₃ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11841078
CAS-nummer: 953408-97-4