2-Phenylacetyl isocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450129-1G OR450129-250MG
APOSOR450129-1GEA 12290 DKK
APOSOR450129-1G APOSOR450129-250MG
2-Phenylacetyl isocyanate
2-Phenylacetyl isocyanate
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD16301042
CAS-nummer: 4461-27-2
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,II