5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450116-1G OR450116-250MG
APOSOR450116-1GEA 14990 DKK
APOSOR450116-1G APOSOR450116-250MG
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formel: C₅H₃ClN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27996718
CAS-nummer: 42399-82-6