8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450114-1G OR450114-250MG
APOSOR450114-1GEA 3220 DKK
APOSOR450114-1G APOSOR450114-250MG
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Formel: C₁₅H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07637587
CAS-nummer: 65618-05-5