6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45011-1G OR45011-250MG OR45011-5G
APOSOR45011-1GEA 4320 DKK
APOSOR45011-1G APOSOR45011-250MG APOSOR45011-5G
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel: C₈H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09866569
CAS-nummer: 14845-41-1