Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450108-1G OR450108-250MG
APOSOR450108-1GEA 3220 DKK
APOSOR450108-1G APOSOR450108-250MG
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₇H₇N₅O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32264085
CAS-nummer: 1778637-73-2