5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450104-1G OR450104-250MG
APOSOR450104-1GEA 3820 DKK
APOSOR450104-1G APOSOR450104-250MG
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Formel: C₃H₂BrClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24643186
CAS-nummer: 1174132-80-9