4-Chlorothiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450103-250MG OR450103-100MG
APOSOR450103-250MGEA 632 DKK
APOSOR450103-250MG APOSOR450103-100MG
4-Chlorothiazol-2-amine
4-Chlorothiazol-2-amine
Formel: C₃H₃ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999189
CAS-nummer: 52107-46-7