Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450102-1G OR450102-250MG
APOSOR450102-1GEA 2730 DKK
APOSOR450102-1G APOSOR450102-250MG
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Formel: C₄H₃N₃OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01651966
CAS-nummer: 305848-41-3