2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 665 DKK
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₃BrN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275696
CAS-nummer: 858486-46-1