4-Iminothiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450097-1G OR450097-250MG
APOSOR450097-1GEA 3220 DKK
APOSOR450097-1G APOSOR450097-250MG
4-Iminothiazol-2-amine
4-Iminothiazol-2-amine
Formel: C₃H₅N₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01680852
CAS-nummer: 26246-29-7