2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450093-1G OR450093-250MG
APOSOR450093-1GEA 3220 DKK
APOSOR450093-1G APOSOR450093-250MG
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Formel: C₃H₂N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090436
CAS-nummer: 496-89-9