5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450091-1G OR450091-250MG
APOSOR450091-1GEA 3220 DKK
APOSOR450091-1G APOSOR450091-250MG
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄Cl₂N₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32264083
CAS-nummer: 1374306-27-0