Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR45008-1G OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA 4310 DKK
APOSOR45008-1G APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formel: C₈H₆BrClO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20731105
CAS-nummer: 1354953-47-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III