2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450073-1G OR450073-250MG
APOSOR450073-1GEA 6490 DKK
APOSOR450073-1G APOSOR450073-250MG
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07343825
CAS-nummer: 4926-52-7