8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450049-100MG OR450049-1G OR450049-250MG
APOSOR450049-100MGEA 907 DKK
APOSOR450049-100MG APOSOR450049-1G APOSOR450049-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₉H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19276419
CAS-nummer: 83229-23-6