3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 5230 DKK
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClIO
Molekylvægt: 266.464 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393322
CAS-nummer: 148334-14-9