Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR450019-1G OR450019-5G
APOSOR450019-1GEA 752 DKK
APOSOR450019-1G APOSOR450019-5G
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formel: C₁₄H₂₀O₄
Smeltepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11618127
CAS-nummer: 38862-65-6