7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 7-Bromo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR450015-100MG OR450015-250MG
APOSOR450015-100MGEA 404 DKK
APOSOR450015-100MG APOSOR450015-250MG
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Molekylvægt: 227.058 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12962570
CAS-nummer: 1190314-42-1