[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4420-100MG OR4420-1G OR4420-250MG
APOSOR4420-100MGEA 458 DKK
APOSOR4420-100MG APOSOR4420-1G APOSOR4420-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formel: C₈H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368534
CAS-nummer: 84978-67-6