5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4414-1G OR4414-5G
APOSOR4414-1GEA 164 DKK
APOSOR4414-1G APOSOR4414-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈BrN
Smeltepunkt: 39…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159857
CAS-nummer: 10075-52-2