5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
5-(Bromoacetyl)-1-benzothiophene, 1-(Benzo[b]thiophen-5-yl)-2-bromoethan-1-one
OR4407-1G
OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA
1270
DKK
APOSOR4407-1G
APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formel:
C₁₀H₇BrOS Kogepunkt: 118…121 °C (20 mm Hg) Smeltepunkt: 48…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368508 CAS-nummer: 1131-87-9 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |