2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4385-1G OR4385-250MG OR4385-5G
APOSOR4385-1GEA 712 DKK
APOSOR4385-1G APOSOR4385-250MG APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 218…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368556
CAS-nummer: 34252-44-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III