2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
OR4382-1G OR4382-5G OR4382-10G
APOSOR4382-1GEA 654 DKK
APOSOR4382-1G APOSOR4382-5G APOSOR4382-10G
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₇H₁₁BrN₂S·BrH
Kogepunkt: 110…112 °C ( 0,3 mm Hg)
Smeltepunkt: 235 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052240
CAS-nummer: 175136-77-3