4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-2-chloro-ethoxybenzene, 4-Bromo-2-chloro-1-ethoxybenzene
OR43683-1G OR43683-25G OR43683-5G
APOSOR43683-1GEA 262 DKK
APOSOR43683-1G APOSOR43683-25G APOSOR43683-5G
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
4-Bromo-2-chlorophenetole
Formel: C₈H₈BrClO
Molekylvægt: 235.506 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835099
CAS-nummer: 279261-80-2