3-Bromopyrrolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43677-1G OR43677-100MG OR43677-250MG
APOSOR43677-1GEA 8550 DKK
APOSOR43677-1G APOSOR43677-100MG APOSOR43677-250MG
3-Bromopyrrolidin-2-one
3-Bromopyrrolidin-2-one
Formel: C₄H₆BrNO
Molekylvægt: 164.001 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD18886531
CAS-nummer: 40557-20-8