2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43670-1G OR43670-250MG OR43670-5G
APOSOR43670-1GEA 1310 DKK
APOSOR43670-1G APOSOR43670-250MG APOSOR43670-5G
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 240 °C
Massefylde: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044853
CAS-nummer: 6342-75-2