(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43628-250MG OR43628-1G
APOSOR43628-250MGEA 2090 DKK
APOSOR43628-250MG APOSOR43628-1G
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13183061
CAS-nummer: 902131-33-3