2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR43570-1G OR43570-5G
APOSOR43570-1GEA 968 DKK
APOSOR43570-1G APOSOR43570-5G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12026106
CAS-nummer: 1150561-81-1