1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR43547-25G OR43547-5G
APOSOR43547-25GEA 0 DKK
APOSOR43547-25G APOSOR43547-5G
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane
Formel: C₃H₄Br₂Cl₂
Kogepunkt: 20 °C (18 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018928
CAS-nummer: 70289-31-5