Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, Methyl 3-bromo-5-methyl-2-thenoate
OR43541-1G OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA 2570 DKK
APOSOR43541-1G APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17168275
CAS-nummer: 1257535-60-6