2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43527-1G OR43527-250MG OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA 1830 DKK
APOSOR43527-1G APOSOR43527-250MG APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392003
CAS-nummer: 176504-70-4