3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Iodophenylene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3-iodobenzene
OR43514-1G OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA 2300 DKK
APOSOR43514-1G APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₇IN₂
Kogepunkt: 144 °C (5 mm Hg)
Smeltepunkt: 49…51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028717
CAS-nummer: 34446-43-0