7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 7-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR43505-100MG OR43505-1G OR43505-500MG
APOSOR43505-100MGEA 1040 DKK
APOSOR43505-100MG APOSOR43505-1G APOSOR43505-500MG
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel: C₁₀H₈BrN·BrH
Molekylvægt: 302.993 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12022338
CAS-nummer: 1203372-02-4