7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43501-1G OR43501-250MG OR43501-500MG
APOSOR43501-1GEA 644 DKK
APOSOR43501-1G APOSOR43501-250MG APOSOR43501-500MG
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664004
CAS-nummer: 885272-97-9