7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR43500-1G OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA 6490 DKK
APOSOR43500-1G APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17168274
CAS-nummer: 1257535-46-8